Learn More
Invitrogen™ DiBAC4(3) (Bis-(1,3-Dibutylbarbituric Acid)Trimethine Oxonol)
Código de producto. 11504197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11504197 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11504197 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B438
Sonda sensible al potencial de respuesta lenta
La sonda sensible al potencial de respuesta lenta, DiBAC4(3) puede entrar en células despolarizadas donde se une a las proteínas intracelulares o a la membrana y muestra una mayor fluorescencia y un cambio espectral rojo. El aumento de la despolarización produce un flujo adicional del colorante aniónico y un aumento de la fluorescencia. Por el contrario, la hiperpolarización se indica mediante una disminución de la fluorescencia. Este bis-oxonal tiene un máximo de excitación de 490 nm y un máximo de emisión de 516 nm. Los colorantes DiBAC se excluyen de las mitocondrias debido a su carga negativa general, haciéndolos superiores a las carbocianinas para medir los potenciales de la membrana plasmática.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Tipo de producto DiBAC4(3)
Tipo de colorante Sondas de potencial de membrana
Cantidad 25 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitación/emisión 493/516 nm
Peso molecular 516.64