Learn More
Invitrogen™ DiA; 4-Di-16-ASP (4-(4-(Dihexadecylamino)styryl)-N-Methylpyridinium Iodide)
Beskrivelse
La DiA de sonda de aminosteril lipofílica se inserta en las membranas mediante sus dos colas de alquilo y su fluoróforo orientado paralelamente a la cadena de acilo de fosfolípido. Cuando esta sonda de dialquil aminosteril se une a las membranas, muestra una fuerte mejora de la fluorescencia; su fluorescencia en el agua es mínima.
Análisis celular, trazado y seguimiento celular, trazado neuronal
Ordreinfo
Condición de envío: Temperatura ambiente
Tekniske data
Tekniske data
| Color | Amarillo |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 25 mg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de producto | DiA 4-Di-16-ASP |
| SubCellular Localization | Membranas celulares y lípidos, Lipids |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.