Learn More
Invitrogen™ Di-2-ANEPEQ (JPW 1114)
Código de producto. 11580346
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
11580346 5 mg 5 miligramos
1 options
Product Code. 11580346 Supplier Invitrogen™ Supplier No. D6923
This item is not returnable. View return policy
Moléculas que fluorescen en respuesta a los cambios eléctricos potenciales en su entorno
  • Sondas de respuesta rápida que operan por medio de cambios en su estructura electrónica, y consecuentemente en sus propiedades de fluorescencia, en respuesta al cambio en el campo eléctrico circundante
  • La respuesta óptica es lo suficientemente rápida para detectar cambios potenciales transitorios (milisegundo) en células excitables, incluyendo neuronas individuales, células cardíacas y cerebros intactos
  • La magnitud de su cambio de fluorescencia dependiente del potencial suele ser pequeña; las sondas de respuesta rápida suelen mostrar un 2-10 % de cambio de fluorescencia por 100 mV
  • Muestran un desplazamiento dependiente del potencial en sus espectros de excitación, permitiendo así la cuantificación del potencial de la membrana utilizando mediciones de la relación de excitación
  • Molécula catiónica; presenta una internalización muy baja y una buena relación señal-ruido y es útil para el análisis de la red neural
  • Las Ex/Em máximas unidas a las membranas de fosfolípidos modelo son aproximadamente 465/635 nm (pero las propiedades espectrales dependen en gran medida del entorno)
  • No fluorescente hasta que se une a las membranas
  • Molécula catiónica, soluble en agua
  • Detecta cambios potenciales en la membrana de submilisegundos
  • El colorante se introduce en las células mediante la adición directa de solución madre al medio de cultivo celular o mediante el uso de etiquetado retrógrado
  • La membrana plasmática de la célula tiene un potencial transmembrana de aproximadamente -70 mV (negativo en el interior) como consecuencia de los gradientes de concentración de K+, Na+ y Cl- que se mantienen mediante procesos de transporte activos
  • Las sondas potenciométricas ofrecen un método indirecto de detección de la translocación de estos iones
  • Los aumentos y disminuciones en el potencial de la membrana, conocidos como hiperpolarización y despolarización de la membrana, desempeñan respectivamente un papel central en muchos procesos fisiológicos, incluyendo la propagación del impulso nervioso, la contracción muscular, la señalización celular y la sincronización del canal iónico
Análisis celular, metabolismo celular, estructura celular, viabilidad celular, proliferación y función, membranas (generales) y lípidos
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Color infrarrojo
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia, Lector de microplacas
Tipo de producto Colorante ANEP
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Localización subcelular Membranas celulares & lípidos