Learn More
Invitrogen™ Dextran, Texas Red™, 70,000 MW, Neutral
Código de producto. 11580226
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11580226 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11580226 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D1830
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    460.00€
    432.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 27.35€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Métodos rigurosos para eliminar todo el colorante no conjugado posible y, a continuación, analizar los conjugados de dextranos mediante la cromatografía en capa fina como apoyo a fin de garantizar la ausencia de contaminantes de bajo peso molecular
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano marcado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
  • Acoplamiento del succinimidilo de nuestros colorantes a la molécula de dextrano que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónicos
  • Adecuado para el rastreo neuronal (anterógrada y retrógrada) en células vivas
  • Rastreo de linaje celular en células vivas
  • Examina las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
  • Investiga la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
  • Supervisa la acidificación (algunos conjugados dextrano-colorante son sensibles al pH)
  • Estudio de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica
  • La mayoría de los dextranos etiquetados con la rodamina B zwitteriónica, tetrametilrodamina y tintes Texas Red son esencialmente neutros
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Dextrano
Cantidad 25 mg
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte Colorantes clásicos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Excitation/Emission 595/615 nm
Línea de productos Texas Red