Learn More
Invitrogen™ Dextran, SNARF™-1, 70,000 MW, Anionic
Descripción
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano marcado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
- Acoplamiento del succinimidilo de nuestros colorantes a la molécula de dextrano que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónicos
- La reacción usada para producir los conjugados de dextranos con Rhodamine Green™ y Alexa Fluor™ 488 hace que el producto final sea neutro, aniónico o catiónico
- Adecuado para el rastreo neuronal (anterógrada y retrógrada) en células vivas
- Rastreo de linaje celular en células vivas
- Examina las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
- Investiga la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
- Supervisa la acidificación (algunos conjugados dextrano-colorante son sensibles al pH)
- Estudia las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización, detección de pH
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, Lector de microplacas, Citómetro de flujo |
| Tipo de producto | Dextrano |
| Tipo de colorante | Indicador de pH |
| Línea de productos | SNARF |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |