Learn More
Invitrogen™ Dextran, Biotin, 3000 MW, Lysine Fixable (BDA-3000)
Descripción
Los dextranos marcados son polisacáridos hidrófilos que se usan más comúnmente en estudios de microscopía para supervisar la división de células, registrar el movimiento de las células vivas e informar de las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplásmica. El dextrano marcado se suele introducir en las células mediante microinyección. Los dextranos son polisacáridos hidrofílicos que se caracterizan por su peso molecular de alto a moderado, su buena solubilidad en agua y su baja toxicidad. También suelen tener baja inmunogenicidad. Los dextranos son biológicamente inertes debido a sus vínculos poli-(α-D-1,6-glucosa) poco comunes, que los hacen resistentes a la incisión por la mayoría de las glucosidasas celulares endógenas.
- Etiqueta (Ex/EM): Ninguno (biotinilado)
- Tamaño: 3.000 MW
- Carga: aniónica
- Fijable: Fijable a través de lisina
- Acoplamiento del succinimidilo de nuestros colorantes a la molécula de dextrano que, en la mayoría de los casos, da lugar a un dextrano neutro o aniónicos
- La reacción usada para producir los conjugados de dextranos con Rhodamine Green™ y Alexa Fluor™ 488 hace que el producto final sea neutro, aniónico o catiónico
- Entre los usos habituales está incluido el rastreo neuronal (anterógrado y retrógrado) en células vivas
- Rastreo de linaje celular en células vivas
- Rastreo neuroanatómico
- Examina las comunicaciones intercelulares (p. ej., en uniones de comunicación, durante la cicatrización de heridas y durante el desarrollo embrionario)
- Investiga la permeabilidad vascular y la integridad de la barrera hematoencefálica
- Realiza un seguimiento de la endocitosis
- Supervisa la acidificación (algunos conjugados dextrano-colorante son sensibles al pH)
- Estudia las propiedades hidrodinámicas de la matriz citoplasmática
- Algunas aplicaciones requieren que el trazador de dextrano se trate con formaldehído o glutaraldehído para su posterior análisis Para estas aplicaciones, se usan conjugados de dextrano fijables con lisina de fluoróforos o biotina
- Los dextranos tienen unidos covalentemente restos de lisina que permiten conjugar los trazadores de dextrano con las biomoléculas circundantes mediante la fijación con aldehído para la detección posterior mediante técnicas inmunohistoquímicas y ultraestructurales
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, adquisición de imágenes celulares, rastreo celular general, adquisición de imágenes in vivo, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dextrano |
| Cantidad | 10 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). |
| Etiqueta o tinte | Biotina y otros haptenos |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Invitrogen |