Learn More
Invitrogen™ DAF-FM Diacetate (4-Amino-5-Methylamino-2',7'-Difluorofluorescein Diacetate)
Beschreibung
Es esencialmente no fluorescente hasta que reacciona con el NO, tras lo cual forma un benzotriazol fluorescente. La fluorescencia de DAF-FM se puede ser percibir mediante cualquier instrumento capaz de detectar fluoresceína, como citómetros de flujo, microscopios, lectores de microplacas de fluorescencia y fluorímetros.
- Ex/Em de DAF-FM: aprox. 495/515 nm
- El producto liofilizado debe disolverse con DMSO y añadirse a un tampón acuoso para crear una solución de trabajo
- El diacetato de DAF-FM penetra en las células y se expande pasivamente en las membranas celulares; una vez dentro de la célula, se convierte en un producto impermeabilizante celular
- Los tampones que contienen seroalbúmina bovina (BSA) y rojo de fenol pueden afectar a la fluorescencia y deben utilizarse con precaución.
- El valor cuántico de fluorescencia de DAF-FM es de aprox. 0,005, pero aumenta aproximadamente 160 veces, hasta ∼ 0,81, después de reaccionar con NO
- Evaluación mediante citometría de flujo de la producción de NO en linfoblastos deficientes en transaldolasa
- Detección de la acumulación de NO en neuronas corticales embrionarias tras la estimulación de las neurotrofinas
- Adquisición de imágenes in vivo de NO en el pez cebra
- Detección microscópica intravital de generación de NO asociada con la angiogénesis en ratones
- Cuantificación de la liberación de NO inducida por ATP en las plaquetas de conejos
- Los espectros del aducto de NO de DAF-FM son independientes del pH a partir de un pH superior a 5,5
- El aducto de NO de DAF-FM es considerablemente más fotoestable que el de DAF-2, lo que se traduce en mayor tiempo para la captura de imágenes
- El DAF-FM es un reactivo más sensible a NO que DAF-2 (el límite de detección de NO con DAF-FM es de aproximadamente 3 nM, mientras que con DAF-2 es de aproximadamente 5 nM)
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, investigación de óxido nítrico, estrés nitrooxidativo
Bestellinformation
Condición de envío:Temperatura ambiente
Spezifikation
Spezifikation
| Cantidad | 10 x 50 μg |
| Tipo de producto | NO Indicator |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.