Learn More
Invitrogen™ CultureWell™ Multiwell Chambered Coverslip CWCS 2R-2.0, 24 mm x 50 mm coverslips, two 2 mm-deep wells per coverslip
Código de producto. 10474402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10474402 1 set cada uno
1 options
Código de producto. 10474402 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C24776
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Prácticos para la preparación de células de cultivo para la tinción y obtención de imágenes
Los cubreobjetos con cámara de cultivo celular CultureWell utilizan juntas de silicona de grado médico con cubreobjetos de calidad óptica estándar y se suministran estériles y listos para su uso. Los sistemas CultureWell premontados también están disponibles.
Análisis celular, cultivo celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHQ, tinción y detección de IHQ, inmunocitoquímica (ICQ), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, tinción y detección de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHQ), cultivo de células de mamífero
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubreobjetos de portaobjetos
Pocillos 2
Grosor (métrico) 2 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 2 mm
Diámetro (métrico) 15 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Dimensions (LxW) 50 mm x 24 mm
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 set