Learn More
Invitrogen™ CultureWell™ Chambered Coverglass for Cell Culture, 16 wells per coverglass
Código de producto. 10474022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 set
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10474022 1 set cada uno
1 options
Código de producto. 10474022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C37000
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Ideal para aplicaciones de cultivo celular y adquisición de imágenes de fluorescencia
El cubreobjetos con cámara extraíble CultureWell se suministra estéril y listo para su uso. Contiene 16 pocillos que pueden contener hasta 250 µl cada uno, lo que permite que las células se cultiven en una variedad de condiciones diferentes en un solo portaobjetos. Cuando las células están listas para adquirir sus imágenes, la extracción del cubreobjetos se facilita con el uso de una sencilla herramienta (n.º de cat. C37010, se vende por separado) que separa las piezas sin tener que ejercer una fuerza excesiva, lo que elimina el riesgo de rotura del cubreobjetos. También se proporcionan portaobjetos para microscopio mate para el montaje. Asimismo, está disponible un tamaño de muestras con dos cubreobjetos de vidrio con cámara y la herramienta de retirada (N.º de cat. C37005)
Análisis celular, cultivo celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHQ, tinción y detección de IHQ, inmunocitoquímica (ICQ), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHQ), cultivo de células de mamífero
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Cubreobjetos
Pocillos 16
Área de cultivo 0,4 cm2
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Volumen de trabajo (métrico) 250 μl
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 set