Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Incubation Chamber Gasket
Descripción
Estas juntas de cámara resistentes al calor, esterilizables en autoclave y sin nucleasas están diseñadas para su uso con cámaras de incubación. Las cámaras mejoran la uniformidad y la sensibilidad de la tinción al cerrar un área de muestra grande a la par que minimizan el volumen de reactivo necesario. El sello hermético mantiene los reactivos en su lugar y evita la evaporación, incluso durante el calentamiento prolongado, y se puede quitar fácilmente para procedimientos de varios pasos.
Aplicaciones:
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHQ, tinción y detección de IHQ, inmunocitoquímica (ICQ), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, tinción y detección de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHQ)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Junta de cámara de incubación |
| Color | Rojo |
| Grosor (métrico) | 0,2 mm |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Fondo (métrico) | 0,2 mm |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| N.° por paquete | 25 gaskets |
| Dimensions (LxW) | 40 mm x 22 mm |
| Línea de productos | CoverWell |
| Cantidad | 25 gaskets |