Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Incubation Chamber Gasket
Código de producto. 10083112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 gaskets
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10083112 25 gaskets cada uno
1 options
Código de producto. 10083112 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C18155
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñadas para inmunocitoquímica e hibridación in situ
Estas juntas de cámara resistentes al calor, esterilizables en autoclave y sin nucleasas están diseñadas para su uso con cámaras de incubación. Las cámaras mejoran la uniformidad y la sensibilidad de la tinción al cerrar un área de muestra grande a la par que minimizan el volumen de reactivo necesario. El sello hermético mantiene los reactivos en su lugar y evita la evaporación, incluso durante el calentamiento prolongado, y se puede quitar fácilmente para procedimientos de varios pasos.
Aplicaciones:
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHQ, tinción y detección de IHQ, inmunocitoquímica (ICQ), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, tinción y detección de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHQ)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Junta de cámara de incubación
Color Rojo
Grosor (métrico) 0,2 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 0,2 mm
Diámetro (métrico) 13 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
N.° por paquete 25 gaskets
Línea de productos CoverWell
Cantidad 25 gaskets