Learn More
Invitrogen™ CoverWell™ Imaging Chamber Gasket with Adhesive
Código de producto. 10083122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
40 gaskets
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10083122 40 gaskets cada uno
1 options
Código de producto. 10083122 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C24727
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Incorporan una cubierta de plástico fina y transparente para UV, lo que las hace ideales para la microscopía de fluorescencia y el análisis de imágenes
Las cámaras estancas que se forman debajo de las cubiertas soportan y estabilizan muestras gruesas y flotantes, lo que permite observar las estructuras internas finas con resolución sin los elementos de compresión o movimiento que normalmente se ven con cubreobjetos normales.
Análisis celular, obtención de imágenes celulares, preparación de muestras de IHQ, tinción y detección de IHQ, inmunocitoquímica (ICQ), inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia, tinción y detección de inmunofluorescencia, inmunohistoquímica (IHQ)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Junta de cámara de adquisición de imágenes
Color Transparente (tapa)
Material de la tapa Plástico
Grosor (métrico) 1 mm
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Fondo (métrico) 1 mm
Diámetro (métrico) 20 mm
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos CoverWell
Color del tapón Transparente
Cantidad 40 gaskets