Learn More
Invitrogen™ Coverslip Mini-Rack, for 8 coverslips
Código de producto. 10718434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 each
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10718434 1 each cada uno
1 options
Código de producto. 10718434 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C14784
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    241.00€
    216.65€ / paquete de 1
    Ahorro 24.35€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Soporte en miniatura diseñado para sostener verticalmente ocho cubreobjetos estándar redondos o cuadrados
  • La minigradilla se ajusta fácilmente en el vaso de precipitados estándar de 50 ml y puede albergar una barra agitadora pequeña debajo de la gradilla
  • El uso de la minigradilla elimina la necesidad de mover repetidamente los cubreobjetos entre soluciones con tenazas
  • Ideal para pasos de lavado secuenciales en los que la disolución y eliminación a fondo del material de los cubreobjetos es vital
  • La minigradilla tiene un bajo nivel de unión, soporta ácidos y bases fuertes, no se daña por el calor y se puede esterilizar mediante diversos métodos, como la esterilización en autoclave, el tratamiento con disolventes orgánicos o la exposición al óxido de etileno
  • Se desmonta fácilmente para su limpieza y almacenamiento
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Minigradilla para cubreobjetos
Volumen de trabajo (métrico) 50 mL
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Esterilidad Estéril
Cantidad 1 each