Learn More
Invitrogen™ Coomassie Fluor™ Orange Protein Gel Stain (Ready-To-Use Solution)
Código de producto. 10634613
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10634613 1 L 1 litro
1 options
Código de producto. 10634613 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C33250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    252.00€
    194.04€ / 1 litros
    Ahorro 57.96€
    23% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
La tinción se completa en menos de una hora sin ningún riesgo de sobretinción del gel
La tinción de gel de proteína naranja Coomassie Fluor patentada por Molecular Probes proporciona una tinción rápida, sencilla y sensible de las proteínas separadas por SDS-PAGE. Después de la electroforesis, el gel se tiñe, se enjuaga y se fotografía. No hay pasos de fijación o decoloración por separado.
Electroforesis en gel de proteínas, tinción y obtención de imágenes para geles de proteínas, análisis, aislamiento y expresión de proteínas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente y proteger de la luz.
Ubicación de detección Detección en gel
Método de detección Fluorescente
Etiqueta o tinte Coomassie Fluor naranja
Cantidad 1 L
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Molécula diana proteína
Excitación/emisión 300, 470/570 nm
Línea de productos Coomassie Fluor
Tipo de producto Tinción para geles de proteínas