Learn More
Invitrogen™ CMAC, t-BOC-Leu-Met (7-Amino-4-Chloromethylcoumarin, t-BOC-L-Leucyl-L-Methionine amide)
Código de producto. 11594117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
11594117 5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 11594117 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A6520
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La escisión produce fluorescencia azul
El sustrato de peptidasa de CMAC, t-BOC-Leu-MET, puede usarse para medir la actividad de la peptidasa en solución o en células vivas. El sustrato tiene un máximo de excitación/emisión de aproximadamente 330/403. Después de la escisión por peptidasas, el producto produce fluorescencia azul con un máximo de excitación/emisión de aproximadamente 351/430 nm.
Apoptosis, activación de caspasa, análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, ensayos de actividad de enzimas y proteínas, actividad de proteasa/peptidasa, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Permeabilidad celular
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Método de detección Fluorescente
Formulario Sólido
Cantidad 5 mg
Sustrato Sustrato de peptidasa de CMAC
Substrate Properties Sustrato basado en péptidos
Tipo de sustrato Sustrato de peptidasa
Target Enzyme Calpaína
Condiciones de envío Temperatura ambiente