Learn More
Invitrogen™ Kit de adquisición de imágenes Click-iT™ RNA Alexa Fluor™ 594
Código de producto. 10678185
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10678185 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10678185 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10330
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
El kit contiene material suficiente para 25 cubreobjetos de 18 x 18.
Detectar ARN recién sintetizado o cambios en los niveles de ARN
El kit de adquisición de imágenes Click-iT RNA Alexa Fluor 594 permite la detección de la transcripción de ARN global de manera temporal y espacial en células y tejidos (PNAS [2008] 105:15779-84). La capacidad de detectar ARN recién sintetizado o cambios en los niveles de ARN resultantes de enfermedades, daños ambientales o tratamientos farmacológicos es un aspecto importante del perfil toxicológico. Mediante el uso de un nucleósido modificado por alquinos, 5-etinilo uridina (EU) y potente química clic, el ARN recién sintetizado se puede detectar sin usar radioactividad ni anticuerpos con un simple procedimiento de dos pasos. En el primer paso, el nucleósido que contiene alquinos se alimenta a células o animales y se incorpora activamente al ARN naciente. El tamaño pequeño de la etiqueta permite la incorporación eficiente del nucleósido modificado en el ARN, pero no en el ADN. La detección utiliza la ligación quimioselectiva o reacción «clic» entre una azida y un alquino donde el ARN modificado se detecta con un colorante correspondiente que contiene azida. Con su «tamaño» diminuto, la molécula de detección Click-iT puede penetrar fácilmente muestras complejas y deja abierta la posibilidad de análisis multiplex con otras sondas, incluidos los anticuerpos para la detección de proteínas interactivas con ARN para una mayor comprensión biológica.
  • Menos peligroso
Análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, químicas clic, purificación y análisis de ADN y ARN, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, química de etiquetado, detección y captura de ARN naciente con química clic, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos, etiquetado de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El kit contiene material suficiente para 25 cubreobjetos de 18 x 18. Almacenar a una temperatura entre 2 y 6 °C, desecar y proteger de la luz.
Color Rojo
Método de detección Fluorescencia
Formato Portaobjetos
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 594
Excitación/emisión 590/617
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia
Línea de productos Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Tipo de producto Nuevo ensayo de síntesis de ARN
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente