Learn More
Invitrogen™ Kit de adquisición de imágenes Click-iT™ RNA Alexa Fluor™ 488
Descripción
Includes
El kit contiene material suficiente para 25 cubreobjetos de 18 x 18.
El kit de adquisición de imágenes Click-iT RNA Alexa Fluor 488 permite la detección de la transcripción de ARN global de manera temporal y espacial en células y tejidos (PNAS [2008] 105:15779-84). La capacidad de detectar ARN recién sintetizado o cambios en los niveles de ARN resultantes de enfermedades, daños ambientales o tratamientos farmacológicos es un aspecto importante del perfil toxicológico. Mediante el uso de un nucleósido modificado por alquinos, 5-etinilo uridina (EU) y potente química clic, el ARN recién sintetizado se puede detectar sin usar radioactividad ni anticuerpos con un simple procedimiento de dos pasos. En el primer paso, el nucleósido que contiene alquinos se alimenta a células o animales y se incorpora activamente al ARN naciente. El tamaño pequeño de la etiqueta permite la incorporación eficiente del nucleósido modificado en el ARN, pero no en el ADN. La detección utiliza la ligación quimioselectiva o reacción «clic» entre una azida y un alquino donde el ARN modificado se detecta con un colorante correspondiente que contiene azida. Con su «tamaño» diminuto, la molécula de detección Click-iT puede penetrar fácilmente muestras complejas y deja abierta la posibilidad de análisis multiplex con otras sondas, incluidos los anticuerpos para la detección de proteínas interactivas con ARN para una mayor comprensión biológica.
- Menos peligroso
Análisis celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, químicas clic, purificación y análisis de ADN y ARN, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF), detección y tinción de inmunofluorescencia, química de etiquetado, detección y captura de ARN naciente con química clic, etiquetado de ácidos nucleicos y síntesis de oligos, etiquetado de ARN
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene material suficiente para 25 cubreobjetos de 18 x 18. Almacenar a una temperatura entre 2 y 6 °C, desecar y proteger de la luz. |
| Color | Verde |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Formato | Portaobjetos |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor™ 488 |
| Excitación/emisión | 495/519 |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio confocal, microscopio de fluorescencia |
| Línea de productos | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Tipo de producto | Nuevo ensayo de síntesis de ARN |
| Cantidad | 1 kit |
| Mostrar más |