Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Protein Enrichment Kit, for click chemistry capture of azide-modified proteins
Descripción
Kit de enriquecimiento de proteínas Click-iT para la captura eficaz de proteínas con modificación de azida a partir de química clic en una resina de alquino agarosa. Mejor que los enfoques de enriquecimiento basados en biotina o lectina. Ideal para proteómica, descubrimiento de biomarcadores, análisis de modificación postranslacional (PTM) y mucho más. La modificación de azida se puede dar a través de alimentación metabólica, adición enzimática o modificación química. Las proteínas modificadas con azida mediante química clic, o sus formas modificadas postranslacionalmente, se enriquecen a partir de extractos de proteínas complejos en la resina de alquino-agarosa suministrada. Una vez anclada a la resina a través de química de clic catalizada con cobre, el lavado extensivo produce una población altamente enriquecida de moléculas nacientes que se pueden caracterizar mediante la espectrometría de masas. La resina de alquino-agarosa mejora los enfoques de biotina existentes en > 8 veces, con una relación de señal-ruido de biotina = 3, mientras que la resina Click-iT = 25. Técnica de preparación de muestras basada en MS ascendente perfecta para observar los cambios en la expresión global de proteínas y el análisis de biomarcadores.
- Perfilado diferencial global de múltiples subclases de proteínas modificadas de manera postranslacional (PTM) y proteínas recién sintetizadas
- Relación señal-ruido mejorada al eliminar la unión no específica y aumentar la selectividad, lo que mejora la detección de proteínas con poca abundancia
- Acelera la identificación del sitio de PTM, lo que lleva a un inicio más rápido de estudios funcionales
- Totalmente compatible con las técnicas de MS ampliamente utilizadas, como iTRAC e ICAT
- Integración perfecta de biología celular con química de proteínas
- Asequible, fácil, sin necesidad de equipo especial
- Una reacción, infinitas posibilidades
Análisis celular, química clic, química de etiquetado, espectrometría de masas, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química clic, purificación de proteínas y péptidos, enriquecimiento de proteínas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, reactivos para preparación de muestras de espectrometría
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de enriquecimiento de proteínas |
| Cantidad | 1 Kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar entre 2 ° y 8 °C. Se recomienda desecación. Proteja el material de la exposición a la luz a largo plazo; puede estar expuesto a la luz durante periodos cortos de tiempo |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Click-iT |
| Formato | Columna de centrifugación |