Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ O-GlcNAc Enzymatic Labeling System
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10006892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
10006892 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10006892 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C33368
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la modificación in vitro de proteínas modificadas de O-GlcNAc
El sistema de etiquetado enzimático de O-GlcNAc Click-iT proporciona un método altamente sensible y eficaz para la modificación in vitro de proteínas modificadas de O-GlcNAc. Las proteínas se etiquetan enzimáticamente mediante el mutante permisivo β-1,4-galactosiltransferasa (Gal-T1 (Y289L)), que transfiere galactosa modificada con azido (GalNAz) de UDP-GalNAz a residuos de O-GlcNAc. Después, a través de la ligadura quimioselectiva o la reacción de clic entre una azida y un alquino, las glicoproteínas etiquetadas con azido se pueden detectar con un kit de detección de glicoproteínas Click-iT para geles (alquino TAMRA o Dapoxyl™) o Western blots (alquino biotina). El etiquetado y la detección se pueden completar en menos de 24 horas, y los productos de glicoproteína Click-iT son compatibles con LC-MS/MS y tecnologías Multiplexed Proteomics™ para realizar análisis exhaustivos de esta importante modificación postranslacional.
  • Menos peligroso
Análisis celular, estructura celular, química clic, análisis de glicoproteínas con química clic, química de etiquetado, mitocondrias, enfermedades relacionadas con mitocondrias, vías mitocondriales, etiquetado de proteínas y anticuerpos, electroforesis en gel de proteínas, tinción y adquisición de imágenes para geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Sistema de etiquetado enzimático O-GlcNAc
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C
Método de detección Con base de biotina, fluorescente
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Click-iT
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, biotina, Oregon Green 488, TMR (tetrametilrodamina)
Labeling Target Proteínas