Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Lipid Peroxidation Imaging Kit - Alexa Fluor™ 488
Código de producto. 13423329
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13423329 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 13423329 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10446
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Includes
Suficiente para cinco placas de 96 pocillos o 100 cubreobjetos. Incluye compuesto de control positivo.
Detecta la peroxidación lipídica en células
El kit aprovecha la química de clic catalizada por cobre y el reactivo de alquino linoleamida (LAA) (ácido linoleico modificado por alquinos) para detectar modificaciones de proteínas derivadas de la peroxidación lipídica en células fijas. El ácido linoleico es el ácido graso poliinsaturado más abundante que se encuentra en los mamíferos y sus productos de peroxidación lipídica probablemente representan la mayoría de los carbonilos de proteínas derivadas de lípidos.
  • Optimizado para la detección de peroxidación lipídica en células mediante química de clic y acida Alexa Fluor™ 488.
  • Multiplexable y compatible con microscopía de fluorescencia tradicional, cribado masivo de información (HCS) y citometría de flujo
  • Se suministra como kit completo suficiente para cinco placas de 96 pocillos o 100 cubreobjetos
  • Forma: Congelado
  • Clase de excitación: Visible
Funcionamiento
  • El kit de imágenes de peroxidación lipídica Click-iT contiene hidroperóxido de cumeno como control positivo para la inducción de peroxidación lipídica y todos los componentes necesarios para la reacción de clic, incluidos LAA y la acida Alexa Fluor™ 488
  • El LAA se puede incubar con células, donde se incorpora a las membranas celulares
  • Tras la peroxidación lipídica, el LAA se oxida y produce ácido 9- y 13-hidroperoxi-octadecadienoico (HPODE)
  • Los hidroperóxidos se descomponen en múltiples aldehídos α, β-insaturados, que modifican fácilmente las proteínas en las cadenas laterales nucleofílicas
  • Las proteínas modificadas que contienen alquinos se pueden detectar posteriormente mediante química Click-iT y multiplexar con otras sondas adecuadas para células fijas
  • Click-iT™ LAA (alquino linoleamida) es un reactivo independiente que se suministra como un conjunto de cinco paquetes de viales de un solo uso para ofrecer la máxima flexibilidad en ensayos de peroxidación lipídica
  • El reactivo se puede combinar con una variedad de reactivos de detección modificados con acida y otros reactivos
Análisis celular, salud celular y estrés oxidativo con química de clic, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, químicas de clic, citometría de flujo, ensayos de viabilidad y citotoxicidad para citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, cribado masivo de información (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, química de etiquetado, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo, Verde
Formato Congelado
Cantidad 1 kit