Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ GlcNAz Metabolic Glycoprotein Labeling Reagent (tetraacetylated N-Azidoacetylglucosamine)
Descripción
El reactivo de etiquetado de glicoproteínas metabólicas de GlcNAz Click-iT proporciona la primera parte de una técnica simple y sólida de dos pasos para identificar y caracterizar las glicoproteínas de O-GlcNAc intracelulares. En el primer paso, las células cultivadas se incuban con la glucosamina modificada con azida (GlcNAc). El azido-azúcar se incorpora en las glicoproteínas que contienen O-GlcNAc intracelulares a través de la naturaleza permisiva de la ruta de biosíntesis de oligosacáridos. En el segundo paso, a través de la ligadura quimioselectiva o la reacción de clic entre una azida y un alquino, las glicoproteínas etiquetadas con azido se pueden detectar con un kit de detección de glicoproteínas Click-iT para geles (alquino TAMRA o Dapoxyl™) o Western blots (alquino biotina). Los productos de glicoproteínas Click-iT son compatibles con LC-MS/MS y tecnologías Multiplexed Proteomics™ para realizar análisis exhaustivos del glicoproteoma.
- Menos peligroso
Análisis de células, químicas clics, análisis de glicoproteínas con química clic, química de etiquetado, espectrometría de masas, etiquetado metabólico, etiquetado peptídico, etiquetado de proteínas y anticuerpos, electroforesis en gel de proteínas, tinción y adquisición de imágenes para geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Reactivo de etiquetado |
| Cantidad | 5,2 mg |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
| Método de detección | Con base de biotina, fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Click-iT |
| Etiqueta o tinte | Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 647, biotina, Oregon Green 488, TMR (tetrametilrodamina) |
| Labeling Target | Proteínas |