Learn More
Invitrogen™ Kit de proliferación celular Click-iT™ EdU para adquisición de imágenes, colorante Alexa Fluor™ 594
Código de producto. 10410845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10410845 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 10410845 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10339
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    876.00€
    761.65€ / paquete de 1
    Ahorro 114.35€
    13% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Cada kit contiene suficiente material para realizar de 50 a 250 reacciones, dependiendo del volumen de la reacción (normalmente, entre 0,1 y 0,5 ml).
El etiquetado fluorescente de las células proliferantes es exacto y compatible con métodos de anticuerpos gracias al protocolo clic leve
El kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU Alexa Fluor 594 es una excelente alternativa a los tradicionales ensayos de proliferación que se ha optimizado para aplicaciones de microscopía de fluorescencia. En este ensayo, el análogo a la timidina modificado EdU se incorpora de forma eficaz al ADN recién sintetizado y etiquetado con fluorescencia mediante un colorante brillante y fotoestable Alexa Fluor en una reacción clic rápida y muy específica. Este etiquetado fluorescente de las células proliferantes es preciso y compatible con métodos de anticuerpos gracias al protocolo clic leve. Los métodos de detección de proliferación más exactos se basan en la incorporación y la medición de los análogos nucleósidos en ADN recién sintetizado con bromodesoxiuridina (BrdU), un análogo utilizado con frecuencia. El ADN etiquetado mediante BrdU se cuantifica mediante anticuerpos anti-BrdU tras la desnaturalización del ADN a través de métodos intensos (HCl, calor o enzimas) para exponer las moléculas de BrdU. Este paso tiene una larga duración y resulta difícil de llevar a cabo de manera uniforme. El tratamiento intenso también puede afectar negativamente a la calidad e integridad de la muestra, lo que hace que la cotinción con otros anticuerpos resulte complicada.
  • Simple: funciona la primera vez, cada vez, en menos tiempo.
  • Eficaz: no es necesario realizar pasos de desnaturalización ni tratamientos intensos
  • Resultados ricos en contenido: mejor preservación de la morfología de la célula, la estructura del antígeno y la integridad del ADN.
  • Coherente: no depende de lotes de anticuerpos variables para la detección
  • Menos peligroso
Metodología de proliferación mejorada
El kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU Alexa Fluor 594 proporciona una alternativa mejorada con respecto a los ensayos de BrdU para medir la proliferación celular. EdU (5-etinil-2'-desoxiuridina) es un nucleósido análogo de la timidina que se incorpora al ADN durante la síntesis de ADN activa. Gracias a Click-iT EdU, basta con una permeabilización con detergente y una fijación suave para que el reactivo de detección Click-iT EdU basado en moléculas pequeñas obtenga acceso al ADN. Como consecuencia, el kit de adquisición de imágenes Click-iT EdU no solo es fácil de usar, sino que también es más exacto y compatible con el análisis del ciclo celular y otros objetivos extracelulares o intracelulares verdaderamente ricos en contenido y resultados.
puede emplearse un ensayo Click-iT en células en cultivo o in vivo según la administración de EdU a través de métodos de alimentación o inyección. El ensayo Click-iT puede emplearse con BrdU en experimentos de pulso doble mediante el anticuerpo anti-BrdU (clon MoBu-1), que no presenta una reacción cruzada con EdU. La tecnología Click-iT es compatible con inmunohistoquímica, inmunocitoquímica y tintes fluorescentes que presentan tolerancia ante la fijación o se han diseñado para el etiquetado celular fijo.
Análisis celular, ciclo celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, replicación y reparación de ADN, inmunocitoquímica (ICC), inmunofluorescencia (IF)
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo
Contenido y almacenamiento Cada kit contiene suficiente material para realizar de 50 a 250 reacciones, dependiendo del volumen de la reacción (normalmente, entre 0,1 y 0,5 ml). Almacenar a una temperatura entre 2 —6 °C, desecar y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Ensayo de proliferación
Para utilizar con (equipo) Microscopio confocal, Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Kit de proliferación celular
Tipo de colorante Alexa Fluor™ 594
Formato Portaobjetos
Línea de productos Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes
Cantidad 1 kit
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Intervalo de longitud de onda de emisión Visible
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Click-iT EdU Cell Proliferation Kit for Imaging, Alexa Fluor 594 dye
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, copper(II) salt