Learn More
Invitrogen™ Kit de tampones de reacción celular Click-iT™
Código de producto. 10297994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10297994 1 Kit cada uno
1 options
Código de producto. 10297994 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10269
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Includes
Un kit que contiene material suficiente para 50 reacciones basadas en un volumen de reacción de 0,5 ml.
Une mediante clic las dos porciones
El kit de tampones para células Click-iT proporciona a los investigadores que tienen células etiquetadas con una azida o un alquino y el reactivo de detección de clic correspondiente con los medios necesarios para unir estas dos porciones. Cada kit incluye material suficiente para realizar 50 reacciones a partir de un volumen de reacción de 0,5 ml para posteriormente realizar análisis por citometría de flujo, microscopía de fluorescencia o adquisición de imágenes de alto rendimiento (HCS).
  • Menos peligroso
Análisis celular, proliferación celular con química clic, químicas clic, análisis de glicoproteínas con química clic, química de etiquetado, etiquetado metabólico y síntesis de proteínas nacientes con química clic
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de tampones de reacción celular
Cantidad 1 Kit
Contenido y almacenamiento Un kit que contiene material suficiente para 50 reacciones a partir de un volumen de reacción de 0,5 ml.
Almacenar entre 2 y 6 °C.
Para utilizar con (equipo) EdU, AHA Click-It™, azida Alexa Fluor™, alquino Alexa Fluor™, GlcNAz Click-iT™, Click-iT™
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos Click-iT, Sondas moleculares