Learn More
Invitrogen™ Click-IT™ Biotin Protein Analysis Detection Kit
Descripción
El kit de detección de glicoproteínas de biotina Click-iT proporciona la segunda parte de una técnica simple y sólida para identificar y caracterizar las glicoproteínas mediante Western blot. En el paso dos, después de la incorporación de una porción de azida en estructuras de glucano de proteína con un reactivo de etiquetado metabólico Click-iT o el sistema de etiquetado enzimático Click-iT, las glicoproteínas modificadas con azida se detectan mediante la ligadura quimioselectiva o la reacción de clic entre una azida y un alquino. Con esta técnica, la sensibilidad de detección está en el intervalo bajo de femptomoles, y las muestras etiquetadas con biotina pueden detectarse antes o después de sondear el Western con un anticuerpo primario.
- Menos peligroso
Análisis de células, químicas clics, análisis de glicoproteínas con química clic, química de etiquetado, electroforesis en gel de proteínas, tinción y adquisición de imágenes para geles de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, Western blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Kit de detección de análisis de proteínas con biotina |
| Cantidad | 1 kit |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en congelador entre -5 °C y -30 °C |
| Método de detección | Con base de biotina, fluorescente |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Línea de productos | Click-iT |
| Etiqueta o tinte | Biotina |
| Labeling Target | Proteínas |