Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ AHA Alexa Fluor™ 488 Protein Synthesis HCS Assay
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Includes
El kit contiene suficientes reactivos para procesar dos placas en un formato de placa de 96 pocillos.
El ensayo de HCS de síntesis de proteínas Click-iT AHA Alexa Fluor 488 proporciona un método rápido, sensible, no tóxico y no radiactivo para la detección de la síntesis de proteínas nacientes mediante microscopía de fluorescencia y adquisición de imágenes de alto contenido. La AHA Click-iT es un análogo de aminoácido de la metionina que contiene una fracción de azido. De manera similar a la 35S-metionina, la AHA Click-iT se alimenta a células cultivadas y se incorpora a proteínas durante la síntesis de proteínas activas. La detección del ácido de amina incorporado utiliza una ligación quimioselectiva o reacción «clic» entre una azida y un alquino, donde la proteína con modificación de azido se detecta mediante el alquino Alexa Fluor 488 verde fluorescente. El ensayo de HCS de síntesis de proteínas Click-iT AHA Alexa Fluor 488 se ha probado con éxito en células A549 y U-2 OS con una variedad de reactivos que inhiben la síntesis de proteínas, entre los que se incluyen la cicloheximida, la anisomicina y la puromicina, tanto en la respuesta a la dosis como en el formato mín./máx.
- Menos peligroso
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad, proliferación y función celulares
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Azul, verde |
| Contenido y almacenamiento | El kit contiene suficiente reactivo para procesar 2 placas de 96 pocillos. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de HCS de síntesis de proteínas |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Instrumentos de alto contenido |
| Tipo de producto | Ensayo HCS |
| Tipo de colorante | Alexa Fluor™ 488, Hoechst 33258 |
| Formato | Placa de 96 pocillos |
| Características ecológicas | Menos peligroso |
| Línea de productos | Alexa Fluor, Click-iT, Molecular Probes |
| Mostrar más |