Learn More
Invitrogen™ Colesterilo 4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-dodecanoato (colesterilo BODIPY™ FL C12)
Código de producto. 10593803
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10593803 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10593803 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C3927MP
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se puede utilizar como marcador general de membrana no intercambiable
Los ésteres de colesterilo consisten en un ácido graso esterificado al grupo 3β-hidroxilo del colesterol. Estas especies, muy poco polares, son los componentes lipídicos predominantes de la placa de aterosclerosis y de los núcleos de lipoproteína de baja y alta densidad (LDL y HDL). El éster de colesterol verde fluorescente BODIPY™ FL C12 puede utilizarse como trazador del transporte de colesterol y de la endocitosis mediada por receptor de las lipoproteínas mediante microscopía de fluorescencia.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Análogos del colesterol
Cantidad 1 mg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY