Learn More
Invitrogen™ Colesterilo 4,4-difluoro-5-(4-metoxifenil)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-undecanoato (colesterilo BODIPY™ 542/563 C11)
Código de producto. 10124102
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10124102 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10124102
Marca: Invitrogen™ C12680
El éster de colesterilo fluorescente naranja/rojo se puede utilizar como un trazador del transporte de colesterol y actuar como marcador general de membrana no intercambiable
Los ésteres de colesterilo consisten en un ácido graso esterificado al grupo 3β-hidroxilo del colesterol. Estas especies, muy poco polares, son los componentes lipídicos predominantes de la placa de aterosclerosis y de los núcleos de lipoporoteína de baja y alta densidad (LDL y HDL).
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Análogos del colesterol
Cantidad 1 mg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY