Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Reagent Variety Pack, for oxidative stress detection
Código de producto. 12887552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12887552 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 12887552 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C10448
 Artículo restringido
En stock
Para la detección de estrés oxidativo
El paquete variado CellROX contiene un vial (50 µl) de cada reactivo: CellROX Green, CellROX Orange y CellROX Deep Red. Estos reactivos son nuevas sondas fluorogénicas para medir el estrés oxidativo celular en células vivas. Estos colorantes que penetran en las células presentan una fluorescencia brillante tras la oxidación por especies reactivas de oxígeno (ROS).
  • Optimizado para la detección del estrés oxidativo en células vivas. Se puede añadir directamente a medios de crecimiento que contienen suero
  • Se suministran como soluciones de DMSO estables y listas para su uso con un sencillo protocolo compatible con los flujos de trabajo estándar de la microscopía de fluorescencia
  • Compatible con una variedad de plataformas de detección, incluidas la microscopía de fluorescencia tradicional, la detección de alto contenido (HCS) y la citometría de flujo
  • El estrés oxidativo se produce por un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la capacidad de las células para eliminarlas
  • Las ROS desempeñan un papel importante en la progresión de diversas enfermedades, incluida la inflamación, la aterosclerosis, el envejecimiento y los trastornos degenerativos relacionados con la edad
  • Forma: Congelado
Análisis celular, viabilidad, proliferación y función celulares, adquisición de imágenes celulares, citometría de flujo, ensayos de viabilidad y citotoxicidad para citometría de flujo, citometría de flujo de procesos celulares, detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Naranja, rojo lejano, verde
Formato Congelado
Cantidad 1 kit