Learn More
Invitrogen™ CellROX™ Orange Reagent, for oxidative stress detection
Description
Includes
Cinco viales de un solo uso que contienen suficiente cantidad de reactivo para cinco placas de 96 pocillos o 100 cubreobjetos.
El reactivo CellROX™ Orange es una nueva sonda fluorogénica para medir el estrés oxidativo en células vivas. Este tinte que penetra en la célula no es fluorescente cuando se encuentra en estado reducido, y presenta una fluorescencia naranja brillante tras la oxidación por parte de especies reactivas de oxígeno (ROS), con unos niveles máximos de absorción/emisión de ∼545/565 nm. Aunque este reactivo no se puede fijar con formaldehído, se puede multiplexar con otras sondas compatibles con células vivas, como GFP, el reactivo CellEvent™ Caspase 3/7 Green, Image-iT™ DEAD Green, los tintes de color verde y rojo oscuro MitoTracker™ y el reactivo NucBlue™.
El reactivo CellROX™ Orange es compatible con varias plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, el cribado masivo de información (HCS) y la citometría de flujo. Este reactivo también es compatible con el citómetro basado en imágenes Tali™.
Además, el reactivo CellROX™ Orange:
• Es compatible con otras sondas de células vivas, incluidas las GFP, y puede añadirse directamente a los medios de crecimiento que contienen suero.
• Se suministra como una solución de dimetilsulfóxido (DMSO) estable y lista para su uso con un sencillo protocolo compatible con los flujos de trabajo estándar de la microscopía de fluorescencia.
• Se presenta en cinco viales de un solo uso que contienen suficiente cantidad de reactivo para cinco placas de 96 pocillos o 100 cubreobjetos
El estrés oxidativo es el resultado de un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la capacidad de las células para eliminarlas. Las ROS juegan un papel importante en la progresión de varias enfermedades, incluyendo la inflamación, la aterosclerosis, el envejecimiento y los trastornos degenerativos relacionados con la edad.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
El reactivo CellROX™ Orange es compatible con varias plataformas, como la microscopía de fluorescencia tradicional, el cribado masivo de información (HCS) y la citometría de flujo. Este reactivo también es compatible con el citómetro basado en imágenes Tali™.
Además, el reactivo CellROX™ Orange:
• Es compatible con otras sondas de células vivas, incluidas las GFP, y puede añadirse directamente a los medios de crecimiento que contienen suero.
• Se suministra como una solución de dimetilsulfóxido (DMSO) estable y lista para su uso con un sencillo protocolo compatible con los flujos de trabajo estándar de la microscopía de fluorescencia.
• Se presenta en cinco viales de un solo uso que contienen suficiente cantidad de reactivo para cinco placas de 96 pocillos o 100 cubreobjetos
El estrés oxidativo es el resultado de un desequilibrio entre la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) y la capacidad de las células para eliminarlas. Las ROS juegan un papel importante en la progresión de varias enfermedades, incluyendo la inflamación, la aterosclerosis, el envejecimiento y los trastornos degenerativos relacionados con la edad.
Para uso exclusivo en investigación. No diseñado para uso terapéutico o de diagnóstico en animales o humanos.
Order Info
Condición de envío: Hielo húmedo
Specifications
Specifications
| Color | Naranja |
| Formato | Congelado |
| Cantidad | 5 x 50 μL |
| Contenido y almacenamiento | Store at ≤–20°C. Protect from light and desiccate. |
| Para utilizar con (equipo) | Imaging, HCS, Cytometer |
| Concentración | 2.5 mM stabilized solution in DMSO |
| Método de detección | Live Cell Imaging |
| Excitation/Emission | 545/565 nm |
| Indicator | Oxidative stress |
| Línea de productos | CellROX |