Learn More
Invitrogen™ CellEvent™ Caspase-3/7 Green ReadyProbes™ Reagent
Description
Includes
1 frasco cuentagotas de 1,75 ml
La activación de la caspasa-3 es un indicador temprano de apoptosis.
- Permite la detección rápida y sensible de células destinadas a la muerte celular.
- Formulado como solución estable a temperatura ambiente; viene en un práctico frasco cuentagotas: poner dos gotas por ml para teñir las células.
- Sustrato de caspasa 3/7 optimizado para el análisis de la apoptosis.
- El protocolo simple y rápido sin lavar ayuda a conservar las delicadas células apoptóticas.
- Compatible tanto con la adquisición de imágenes de fluorescencia de células vivas como con los métodos de fijación basados en formaldehído.
- Formulación líquida lista para usar sin necesidad de diluir, pesar o pipetear.
- Péptido de cuatro aminoácidos (DEVD) conjugado con un colorante que se une al ácido nucleico y que no es fluorescente cuando no está unido a ADN: El reactivo de caspasa 3/7 CellEvent Green es intrínsecamente no fluorescente, ya que el péptido DEVD inhibe la unión del colorante al ADN.
- Tras la activación de la caspasa 3/7 en células apoptóticas, el péptido DEVD se escinde y el colorante puede unirse al ADN, lo que genera una fluorescencia verde brillante.
- Las células apoptóticas con caspasa 3/7 activada tendrán núcleos verde brillante, mientras que las celdas sin caspasa 3/7 activada mostrará una señal de fluorescencia mínima
- La señal fluorescente sobrevive a la fijación y a la permeabilidad, lo que posibilita llevar a cabo ensayos y métodos basados en inmunocitoquímica
- Es posible que algunos tipos de células, condiciones y aplicaciones necesiten procesos de optimización: En estos casos, basta con añadir más o menos gotas hasta obtener una intensidad de coloración óptima.
- Si lo desea, puede combinarla con la coloración nuclear roja lejana para el recuento total de células
- Excitado con máximo a 502 nm y con un máximo de emisión a 530 nm.
- Se detecta mediante filtros GFP y FITC estándar.
Apoptosis, factores relacionados con la apoptosis, activación de la caspasa, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, adquisición de imágenes celulares, cribado masivo de información (HCS)
Specifications
Specifications
| Cantidad | 1,75 ml |
| Formato | Frasco cuentagotas |
| Tipo de producto | Reactivo de caspasa 3/7 |
| Contenido y almacenamiento | Un frasco cuentagotas de 1,75 ml Almacenar a ≤25 °C. |
| Células compatibles | Células de mamíferos |
| Excitación/emisión | 502/530 |
| Color | Verde |
| Línea de productos | CellEvent, ReadyProbes |
| Método de detección | Fluorescencia |
| Para utilizar con (aplicación) | Adquisición de imágenes de células |
| Show More |