Learn More
Invitrogen™ Carboxy-PTIO (spin trap)
Código de producto. 11500176
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
11500176 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11500176 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C7912
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Radical libre estable que reacciona estequiométricamente con el óxido nítrico
  • Carboxi-PTIO se ha utilizado como antagonista del óxido nítrico, además de para cuantificar los niveles de NO por espectrometría ESR
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, investigación del óxido nítrico, estrés nitrooxidativo
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente