Learn More
Invitrogen™ Carboxy-H2DFFDA
Descripción
H2DFFDA is a chemically reduced, acetylated form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells. This nonfluorescent molecule is readily converted to a green-fluorescent form when the acetate groups are removed by intracellular esterases and oxidation (by the activity of ROS) occurs within the cell. This fluorinated analog exhibits improved photostability compared to the chlorinated fluorescein derivatives (DCF, DCFDA).
La H2DFFDA es una molécula no fluorescente que se convierte fácilmente en una forma verde fluorescente cuando las esterasas intracelulares eliminan los grupos de acetato y se produce la oxidación (por la actividad de las ROS) dentro de la célula. Este análogo fluorado presenta una fotoestabilidad mejor que la de los derivados de la fluoresceína clorada (DCF, DCFDA).
- Ex/Em: aprox. 492–495/517–527 nm
- Este producto es sensible al aire (se debe almacenar en atmósfera de nitrógeno o argón seco)
- Este producto se puede disolver en DMSO, DMF o etanol para su uso
- El indicador penetra en la célula
- La fluorescencia puede monitorizarse mediante un citómetro de flujo, un fluorímetro, un lector de microplacas o un microscopio de fluorescencia a través de fuentes de excitación y filtros adecuados para la fluoresceína
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 5 mg |
| Método de detección | Fluorescence |
| Tipo de producto | ROS Indicator |