Learn More
Invitrogen™ Carboxi-H2DCFDA (indicador de estrés oxidativo general)
Código de producto. 11500146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11500146 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 11500146 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C400
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Indicador de estrés oxidativo general
6-carboxy-2',7'-dichlorodihydrofluorescein diacetate is a chemically reduced, acetylated form of fluorescein used as an indicator for reactive oxygen species (ROS) in cells. This nonfluorescent molecule is readily converted to a green-fluorescent form when the acetate groups are removed by intracellular esterases and oxidation (by the activity of ROS) occurs within the cell. We offer the carboxylated H2DCFDA analog (carboxy-H2DCFDA, Cat. No. C400), which has two negative charges at physiological pH, and its di(acetoxymethyl ester) (Cat. No. C2938). Upon cleavage of the acetate and ester groups by intracellular esterases and oxidation, both analogs form carboxydichlorofluorescein (Cat. No. C368), with additional negative charges that impede its leakage out of the cell.
El diacetato 6-carboxi-2',7'-diclorodihidrofluorofluoresceína es una forma acetilada y químicamente reducida de la fluoresceína que se utiliza como indicador de especies reactivas de oxígeno (ROS) en las células. Esta molécula no fluorescente se convierte fácilmente en una forma verde fluorescente cuando las esterasas intracelulares eliminan los grupos de acetato y se produce la oxidación (por la actividad de las ROS) dentro de la célula. Tras la escisión de los grupos acetato y éster por acción de las esterasas intracelulares y la oxidación, ambos análogos forman carboxidiclorofluoresceína, con cargas negativas adicionales que impiden su fuga de la célula.
  • Ex/Em: aprox. 492-495/517–527 nm
  • Este producto es sensible al aire (se almacena bajo atmósfera de nitrógeno o argón seco)
  • Este producto se puede disolver en DMSO, DMF o etanol para su uso
  • El indicador penetra en la célula
  • La fluorescencia puede monitorizarse mediante un citómetro de flujo, un fluorímetro, un lector de microplacas o un microscopio de fluorescencia a través de fuentes de excitación y filtros adecuados para la fluoresceína
  • Análogo de H2DCFDA carboxilado (carboxi-H2DCFDA), que tiene dos cargas negativas con pH fisiológico, y su di(acetoximetil éster) disponible por separado
Consulte el Manual de Molecular Probes™ para obtener información adicional sobre el producto.
Análisis celular, metabolismo celular, viabilidad, proliferación y función celulares, estrés nitrooxidativo, especies reactivas de oxígeno
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 25 mg
Para utilizar con (aplicación) ROS
Método de detección Fluorescence
Tipo de producto ROS Indicator
Excitation Wavelength Range 492 to 495 nm
Intervalo de longitud de onda de emisión 517 to 527 nm