Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1 dextran, Potassium Salt, 10,000 MW, Anionic
Product Code. 11528946
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Unit Size:
5 miligramos
Product Code. Cantidad Unit Size
11528946 5 mg 5 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11528946 Supplier Invitrogen™ Supplier No. C3713
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Los indicadores de calcio etiquetados son moléculas que presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+.
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. They have uses in many calcium signaling investigations, including measuring intracellular Ca2+, following Ca2+ influx and release, and multiphoton excitation imaging of Ca2+ in living tissues. Cells may be physically loaded with the cell-impermeant salt forms of these dextran-conjugated indicators using patch pipette, microinjection, or our Influx pinocyte-loading reagent (Cat. No. I14402). The fluorescence signal from these cells is measured using fluorescence microscopy. The dextran forms of our calcium indicators show a dramatic reduction in both leakage and compartmentalization compared to the AM ester forms.
  • Se utiliza en muchas investigaciones de señalización del calcio, incluida la medición de Ca2+ intracelular, tras la entrada y liberación de Ca2+ y la adquisición de imágenes de excitación multifotónica de Ca2+ en tejidos vivos.
  • Las células se pueden cargar físicamente con las formas de sal que penetran en las células de estos indicadores conjugados con dextrano utilizando pipeta de parche, microinyección o reactivo de carga de pinocitos de Influx™
  • La señal de fluorescencia de estas células se mide mediante microscopía de fluorescencia
  • Las formas de dextrano de los indicadores de calcio muestran una reducción drástica en ambos Fugas y compartimentalización en comparación con las formas de éster AM
  • Presentan un aumento de la fluorescencia al unirse a Ca2+ con poco cambio en la longitud de onda
  • Estas sondas se excitan con luz visible y dado que la energía requerida para la excitación es baja, el potencial de fotodaño celular se reduce.
  • Los instrumentos basados en láser de uso habitual (por ejemplo, microscopios de escaneo láser confocal) son capaces de excitar eficientemente esos indicadores, y sus emisiones están en regiones del espectro donde los fondos de dispersión y autofluorescencia celular no suelen causar problemas.
  • Etiqueta (Ex/EM): Calcium Green -1 (506/531 nm)
  • Aumento de la intensidad de fluorescencia al unirse con Ca2+: aproximadamente 14 veces
  • Tamaño de dextrano: 10.000 MW
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, endocitosis, exocitosis y fagocitosis, homeostasis iónica y señalización
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Método de detección Fluorescente
Para utilizar con (aplicación) Calcium Indicator
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Indicador de calcio
Tipo de colorante Calcium Green
Excitation Wavelength Range 495 to 510 nm
Línea de productos Calcium Green
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Intervalo de longitud de onda de emisión 525 to 540 nm
Longitud de onda de excitación 507 nm
Longitud de onda de emisión 531 nm