Learn More
Invitrogen™ Calcium Calibration Buffer Kit #1, zero and 10 mM CaEGTA
Descripción
- La Kd del indicador se puede calcular a partir del gráfico generado por excitación o emisión de barrido de indicador en presencia de once diferentes concentraciones de Ca2+
- El kit de calibración de calcio n.º 1 contiene 50 ml de 10 mm de K2EGTA y 50 ml de 10 mm CaEGTA
- Ambas soluciones contienen 100 mm KCl y 30 mm MOPS, pH 7,2 y se preparan en agua desionizada
- Estas soluciones madre se pueden mezclar para hacer tampones sin Ca2+ que van de 0 μM a 39 μM.
Detección de calcio, análisis celular, viabilidad celular, proliferación y función, homeostasis iónica y señalización
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en refrigerador a entre 2 °C y 8 °C |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Calibración de calcio |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia, Fluorímetro |
| Tipo de producto | Kit de tampón de calibración de calcio |
| Tipo de colorante | Otras etiquetas o colorantes |
| Formato | Tubos, portaobjetos |
| Cantidad | 1 kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |