Learn More
Invitrogen™ Calceína, AM, colorante de color persignificado celular
Código de producto. 11564257
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
AM de azul de la calceína
Calcein, AM
Calceína
Calceína AM de color verde; embalaje especial
Cantidad:
1 mL
1 mg
100 mg
20 x 50 μg
Color:
Blue
Green
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
100 miligramos
1000 microgramos
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Cantidad Color Tamaño de la unidad
11564257 Calcein, AM 20 x 50 μg Green 1000 microgramos
10462052 Calcein, AM 1 mg Green 1 miligramo
10720345 Calcein, AM 1 mL Green cada uno
10696883 AM de azul de la calceína 1 mg Blue 1 miligramo
11514277 Calceína AM de color verde; embalaje especial 20 x 50 μg Green 1000 microgramos
11530146 Calceína 100 mg Green 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11564257 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor C3100MP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    694.00€
    631.65€ / 1000 microgramos
    Ahorro 62.35€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se puede utilizar para determinar la viabilidad celular en la mayoría de las células eucariotas
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
  • En células vivas, la calceína AM no fluorescente se convierte en calceína con fluorescencia verde tras la hidrólisis del acetoximetil éster por parte de las esterasas intracelulares.
Adhesión celular, Análisis celular, recuento celular y viabilidad, recuento celular, viabilidad y crioconservación, cultivo celular, proliferación celular, seguimiento y seguimiento celular, viabilidad celular y citotoxicidad, viabilidad celular, proliferación y función, Imágenes celulares, ensayos toxicológicos celulares, quimiotaxis y migración celular, descubrimiento y desarrollo de fármacos, seguimiento celular general, detección de glutatión, Detección de alto contenido (HCS), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, homeostasis iónica y señalización, seguimiento microbiano, estrés nitrooxidativo, ensayos de ADME/Tox basados en objetivos, detección de iones de zinc y metales pesados
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Permeabilidad celular Permeabilidad celular
Color Green
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Para utilizar con (aplicación) Rastreo celular, rastreador celular, Rastreador celular
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Tipo de producto Calcein, AM
Tipo de colorante Otras etiquetas o colorantes
Cantidad 20 x 50 μg
Tipo de reactivo Compuestos de seguimiento celular, reactivos de etiquetado celular
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Enzima diana Esterasa
Peso molecular 994.86