Learn More
Invitrogen™ Brefeldina A (de Penicillium brefeldianum)
Código de producto. 11584197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584197 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11584197 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B7450
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Brefeldin A natural aislado de Penicillium brefeldianum
The fungal metabolite brefeldin A (BFA) has multiple targets in cells and has proven valuable for dissecting the cellular processes, including vesicle formation and kinesin distribution, involved in exporting newly synthesized proteins. We are pleased to offer the natural brefeldin A isolated from Penicillium brefeldianum. Exposing cells to BFA causes a distortion in intracellular protein traffic from the ER to the Golgi apparatus and the eventual loss of Golgi apparatus morphology; removal of BFA completely reverses these effects. BFA also alters the morphology of endosomes and lysosomes.
Dissolve in high-quality anhydrous DMSO or ethanol to prepare a stock concentration up to 1 mM.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 5 mg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tipo de etiqueta Sin marcar
Fórmula molecular C16H24O4
Forma física Polvo
Tipo de producto Esfingolípido
Peso molecular 280.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Brefeldin A (from Penicillium brefeldianum)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: brefeldin A