Learn More
Invitrogen™ BrdUTP (5-bromo-2'-desoxiuridina 5'-trifosfato), 10 mM en tampón TE
Código de producto. 10318172
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10318172 25 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10318172 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B21550
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
Etiquete células apoptóticas
BrdUTP se puede usar junto con desoxinucleotidil transferasa terminal (TdT) para marcar células apoptóticas en el ensayo TUNEL. BrdUTP se puede detectar con anticuerpos anti-BrdU.
Apoptosis, análisis celular, proliferación celular, viabilidad celular, proliferación y función, biología de la cromatina, fragmentación de ADN, ARNi, investigación de epigenética y ARN no codificante
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto BrdUTP
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 10 mm
Etiqueta o tinte Otras etiquetas o colorantes
Cantidad 25 μl