Learn More
Invitrogen™ Kit de adquisición de imágenes BrainStain™
Código de producto. 10674243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
1 set
10674243 1 kit 1 set
1 options
Código de producto. 10674243 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B34650
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con métodos histoquímicos estándar como inmunohistoquímica
BrainStain Imaging Kit permite el etiquetado combinatorio de tres colores de la mielina, las neuronas y los núcleos en los cortes criogénicos cerebrales en un solo paso de tinción de 20 minutos. El kit contiene nuevas tinciones que pueden usarse juntas en una solución de tinción o por separado y reemplaza los métodos tradicionales que pueden tardar de uno a tres días.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo neuronal
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Verde, rojo, azul
Método de detección Fluorescencia
Tipo de producto Kit de imágenes
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador (de -5 a -30 °C) y proteger de la luz.
Etiqueta o tinte NeuroTrace™ 530⁄615, DAPI, FluoroMyelin™ verde
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para utilizar con (equipo) Microscopio de fluorescencia
Localización subcelular Núcleo, mielina, cuerpos de Nissl
Línea de productos BrainStain