Learn More
Invitrogen™ Ceramida complejante con BSA BODIPY™ TR
Código de producto. 11514187
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11514187 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11514187 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B34400
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-11-2026
Se puede usar en mecanismos de transporte y metabolismo de esfingolípidos
La ceramida BODIPY TR C5 de fluorescencia roja se complexa con la seroalbúmina bovina. La complexación de lípidos fluorescentes con la seroalbúmina bovina (BSA) facilita el etiquetado celular al eliminar la necesidad de disolventes orgánicos para disolver la sonda lipofílica: la sonda de BSA puede disolverse directamente en agua.
Análisis celular, estructura celular, Golgi
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esfingolípidos
Cantidad 5 mg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY