Learn More
Invitrogen™ Ceramida BODIPY™ TR
Código de producto. 11504726
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 μg
Tamaño de la unidad:
250 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11504726 250 μg 250 microgramos
1 options
Código de producto. 11504726 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D7540
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Colorante rojo fluorescente
La ceramida BODIPY TR se puede utilizar para teñir el aparato de Golgi en células vivas.
Análisis celular, estructura celular, Golgi
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esfingolípidos
Cantidad 250 μg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY