Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL DHPE (N-(4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s -indaceno-3-propionil)-1,2-dihexadecanoil-sn-glicero-3-fosfoetanolamina, sal de trietilamonio)
Código de producto. 11520316
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11520316 100 μg cada uno
1 options
Código de producto. 11520316 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor D3800
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
Puede formar excímeros a altas concentraciones
BODIPY DHPE tiene un colorante verde fluorescente asociado al grupo funcional del fosfolípido. A diferencia de los fluoróforos como el pireno, la DPH y la NBD, BODIPY FL es relativamente insensible al medio ambiente y es fluorescente tanto en entornos acuosos como lipídicos.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosfolípidos
Cantidad 100 μg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY