Learn More
Invitrogen™ Lactosilceramida complejante con BSA BODIPY™ FL C5
Código de producto. 10730574
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10730574 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10730574 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B34402
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
La sonda complexada en BSA se puede disolver directamente en agua
The green-fluorescent BODIPY™ FL C5 lactosylceramide complexed to BSA can be used in sphingolipid transport and metabolism mechanisms. Complexing fluorescent lipids with bovine serum albuin (BSA) facilitates cell labeling by eliminating the need for organic solvents to dissolve the lipophilic probe—the BSA-complexed probe can be directly dissolved in water.
Consult user Manual for solubility instructions.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esfingolípidos
Cantidad 1 mg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY
Excitación/emisión 505/511 nm