Learn More
Invitrogen™ Gangliósido BODIPY™ FL C5 GM1
Código de producto. 11504157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11504157 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 11504157 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B13950
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    562.00€
    449.65€ / 25 microgramos
    Ahorro 112.35€
    19% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Útil en adquisición de imágenes de células
La colocalización de los conjugados de la toxina B del cólera fluorescente y el BODIPY FL C5-gangliósido GM1 verde fluorescente observado por microscopía de fluorescencia proporciona una indicación directa de la asociación de estas moléculas en balsas de lípidos.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esfingolípidos
Cantidad 25 μg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY