Learn More
Invitrogen™ Ceramida complejante con BSA BODIPY™ FL C5
Código de producto. 11584167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11584167 5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 11584167 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor B22650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    678.00€
    616.65€ / 5 miligramos
    Ahorro 61.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Se puede usar en mecanismos de transporte y metabolismo de esfingolípidos
La complexación de lípidos fluorescentes con la seroalbúmina bovina (BSA) facilita el etiquetado celular al eliminar la necesidad de disolventes orgánicos para disolver la sonda lipofílica: la sonda de BSA puede disolverse directamente en agua.
Análisis celular, estructura celular, Golgi
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Esfingolípidos
Cantidad 5 mg
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY