Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C5: ceramida (N-(4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-pentanoil)esfingosina)
Descripción
La ceramida BODIPY FL C5 se puede utilizar en el transporte de esfingolípidos y estudios de metabolismo.
Análisis celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo microbiano
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Esfingolípidos |
| Cantidad | 250 μg |
| Forma física | Solid |
| Línea de productos | BODIPY |