Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C16 (ácido 4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-hexadecanoico)
Description
El ácido graso verde fluorescente, BODIPY™ FL C16 se puede utilizar como un precursor sintético de una gran variedad de fosfolípidos fluorescentes. A diferencia de los fluoróforos como el pireno, la DPH y la NBD, BODIPY™ es relativamente insensible al medio ambiente y es fluorescente tanto en entornos acuosos como lipídicos.
Order Info
Condición de envío: Temperatura ambiente
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Ácidos grasos |
| Cantidad | 1 mg |
| Forma física | Solid |
| Línea de productos | BODIPY |
| Excitación/emisión | 505/512 nm |