Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL C12 (ácido 4,4-difluoro-5,7-dimetil-4-bora-3a,4a-diaza-s-indaceno-3-dodecanoico)
Código de producto. 10615583
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10615583 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 10615583
Marca: Invitrogen™ D3822
Edge
Fluorescente en ambientes acuosos y lipídicos
El ácido graso verde fluorescente, BODIPY™ FL C12 se puede utilizar como un precursor sintético de una gran variedad de fosfolípidos fluorescentes. A diferencia de los fluoróforos como el pireno, los colorantes DPH y NBD, BODIPY™ son relativamente insensibles al medio ambiente.
Análisis celular, adquisición de imágenes celulares, inmunofluorescencia (IF), preparación de muestras de inmunofluorescencia y detección
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ácidos grasos
Cantidad 1 mg
Peso molecular (g/mol) 418.33
Forma física Solid
Línea de productos BODIPY