Learn More
Invitrogen™ BODIPY™ FL ATP-γ-S, Thioester (Adenosine 5'-O-(3-Thiotriphosphate), BODIPY™ FL Thioester, Sodium Salt)
Código de producto. 10614963
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10614963 50 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10614963 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor A22184
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Fluoróforo BODIPY FL unido a través del γ-tiol de ATP-γ
ATP-γ-S BODIPY FL se une a proteínas de unión a ATP. Para crear este nucleótido fluorescente, el fluoróforo BODIPY FL se unió a través del γ-tiol de ATP-γ-S. Además de su uso potencial para estudios de unión, el tioéter ATP-γ-S BODIPY FL es un nuevo sustrato importante para Fhit, un miembro de la superfamilia de proteínas de unión a nucleótidos de la tríada de histidina.
Ensayos de actividad de enzimas y proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
Información de órdenes
Condición de envío: Hielo húmedo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto FL ATP-gamma-S, tioéster
Contenido y almacenamiento Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz.
Condiciones de envío Hielo húmedo
Concentración 5 mM
Etiqueta o tinte BODIPY™ FL
Cantidad 50 μl
Línea de productos BODIPY