Learn More
Invitrogen™ ER-Tracker™ Green (BODIPY™ FL Glibenclamide), for live-cell imaging
Descripción
El colorante verde ER-Tracker es una tinción de células vivas que penetra en la célula y es altamente selectiva para el retículo endoplásmico (RE) que, cuando se tiñe según el protocolo proporcionado, conserva parcialmente el patrón de tinción después de la fijación con formaldehído. Este tinte consta del tinte verde fluorescente BODIPY FL y de glibenclamida. La glibenclamida (gliburida) se une a los receptores de sulfonilurea de canales K + sensibles al adenosín trifosfato (ATP) que son prominentes en RE; la actividad farmacológica de la glibenclamida podría afectar potencialmente la función de RE. La expresión variable de receptores de sulfonilurea en algunos tipos de células especializadas puede resultar en un etiquetado sin RE.
Análisis celular, estructura celular, rastreo y seguimiento celular, imágenes celulares, retículo endoplásmico (ER), inmunofluorescencia (IF), tinción y detección de inmunofluorescencia, rastreo de organelos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar en el congelador de -5 °C a -30 °C y proteger de la luz. |
| Para utilizar con (equipo) | Microscopio de fluorescencia |
| Cantidad | 100 μg |
| Método de detección | Fluorescente |
| Línea de productos | BODIPY, ER-Tracker |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Tipo de etiqueta | BODIPY Dyes |
| Tipo de producto | Tinte |
| SubCellular Localization | Retículo endoplásmico |